Learn More
Bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado y conector
Código de producto. 11331855
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
305 mm (total) 165 mm (efectiva)
310 mm (total) 165 mm (efectiva)
315 mm (total) 165 mm (efectiva)
460 mm (total) 320 mm (efectiva)
465 mm (total) 320 mm (efectiva)
470 mm (total) 320 mm (efectiva)
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
11331855 19/26 305 mm (total) 165 mm (efectiva) cada uno
11361855 19/26 460 mm (total) 320 mm (efectiva) cada uno
11341855 24/29 310 mm (total) 165 mm (efectiva) cada uno
11371855 24/29 465 mm (total) 320 mm (efectiva) cada uno
11351855 29/32 315 mm (total) 165 mm (efectiva) cada uno
11381855 29/32 470 mm (total) 320 mm (efectiva) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11331855 Proveedor Quickfit N.º de proveedor C3/12/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado y toma de tierra es un condensador de alta eficiencia con una amplia superficie de enfriamiento. Adecuado para tareas de destilación y reflujo.
Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ con cono esmerilado y toma de tierra es un condensador de alta eficiencia con una amplia superficie de refrigeración. Adecuado para trabajos de reflujo o destilación.
  • Adecuado para trabajos de reflujo o destilación
  • Condensadores muy eficientes con una gran superficie de refrigeración
  • Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para trabajos de reflujo o destilación
Longitud de la chaqueta (métrico) 305 mm (total) 165 mm (efectiva)
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Bobina de condensador