Learn More
Bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado
Código de producto. 12070063
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
34/35
40/38
50/42
Longitud de la chaqueta (métrico):
320 mm (total) 160 mm (efectiva)
348 mm (total) 155 mm (efectivos)
380 mm (total) 207 mm (efectiva)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
12070063 40/38 380 mm (total) 207 mm (efectiva) cada uno
12060063 34/35 320 mm (total) 160 mm (efectiva) cada uno
15537780 50/42 348 mm (total) 155 mm (efectivos) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12070063 Proveedor Quickfit N.º de proveedor CX3/06/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.85€
    103.47€ / paquete de 1
    Ahorro 19.38€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Hace circular refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ con cono esmerilado es ideal para su uso en el modo de reflujo vertical donde es posible la refrigeración contracorriente. Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho.
Hace circular refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ con cono esmerilado es ideal para su uso en el modo de reflujo vertical donde es posible la refrigeración contracorriente. Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho.
  • Hace circular el refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración
  • Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente
  • Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente
Longitud de la chaqueta (métrico) 380 mm (total) 207 mm (efectiva)
N.º de junta cónica estándar 40/38
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Bobina de condensador