Learn More
Anillo Raschig para envase de columna de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 12011662
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato Pyrex
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
12011662 Vidrio de borosilicato Pyrex cada uno
1 options
Código de producto. 12011662 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FC8/06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Para usar con columnas de fraccionamiento normales Quickfit™
  • Anillos Raschig - longitudes cortas de tubos de vidrio
  • Se suministra en bolsas de 1 l.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 6mm
Tipo Raschig Ring
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
Para utilizar con (equipo) Columnas de fraccionamiento normales QuickFit™