Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Embudos de filtración al vacío Büchner de vidrio de borosilicato con disco de vidrio sinterizado
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- Con Quickfit cono de vidrio esmerilado para permitir la filtración directa en Quickfit Matraces Büchner
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Diámetro del disco (métrico) | 95 mm |
| Porosidad | 4 |
| Tipo de producto | Embudo de filtración en vacío |