Learn More
Quickfit™ Embudos de filtración al vacío Büchner de vidrio de borosilicato con disco de vidrio sinterizado
Código de producto. 15728127
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
80 ml
80 ml
125 ml
500 ml
500 ml
Porosidad:
1
2
3
4
Diámetro del disco (métrico):
40 mm
40 mm
60 mm
95 mm
95 mm
Disco: 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad Diámetro del disco (métrico) unitSize
15728127 30 ml 4 Disco: 30 mm paquete de 5
15528010 125 ml 4 60 mm paquete de 5
15568000 80 ml 1 40 mm paquete de 5
15738127 500 ml 2 95 mm paquete de 5
15748127 500 ml 4 95 mm paquete de 5
15508010 125 ml 1 60 mm paquete de 5
14819830 80 ml 4 40 mm cada uno
15598000 80 ml 4 40 mm paquete de 5
15588000 80 ml 3 40 mm paquete de 5
15538010 500 ml 3 95 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15728127 Proveedor Quickfit N.º de proveedor VB30/08M
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilidad cuando los ácidos y álcalis destruirían los papeles de filtro convencionales.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
  • Con Quickfit cono de vidrio esmerilado para permitir la filtración directa en Quickfit Matraces Büchner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 50 mm
Tamaño del cono 19/26
Diámetro del disco (métrico) Disco: 30 mm
Porosidad 4
Tipo de producto Embudo de filtración en vacío