Learn More
Quickfit™ Embudos de filtración al vacío Büchner de vidrio de borosilicato con disco sinterizado de vidrio
Descripción
- Embudo de filtración en vacío Büchner con disco sinterizado de vidrio
- Fabricado con vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- De utilidad cuando los ácidos y álcalis destruirían los papeles de filtro convencionales.
- Con un Quickfit™ cono de vidrio esmerilado para permitir la filtración directa en Quickfit™ Matraces Büchner
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 |
| Diámetro del disco (métrico) | 95 mm |
| Incluye | Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ |
| Porosidad | 3 |