Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Condensador Allihn con cono de tierra
Código de producto. 12030073
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
12030073 29/32 cada uno
11338074 19/26 cada uno
11348074 24/29 cada uno
11351845 34/35 cada uno
11371845 50/42 cada uno
11361845 40/38 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12030073 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor CX7/04/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.10€
    162.45€ / paquete de 1
    Ahorro 28.65€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Ideal para aplicaciones de reflujo.
  • Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
  • Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajos de reflujo
Longitud de la chaqueta (métrico) 415 mm
Longitud (métrico) 415 mm
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Allihn