Learn More
Quickfit™ Condensador Allihn con cono de tierra
Código de producto. 11338074
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
11338074 19/26 cada uno
11348074 24/29 cada uno
12030073 29/32 cada uno
11351845 34/35 cada uno
11371845 50/42 cada uno
11361845 40/38 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11338074 Proveedor Quickfit N.º de proveedor CX7/02/SC
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de reflujo.
  • Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
  • Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajos de reflujo
Longitud de la chaqueta (métrico) 400 mm
Longitud (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Allihn