Learn More
Termómetro de alcohol azul Quickfit™ con cono integral
Código de producto. 12404531
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
12404531 De -10 °C a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 12404531 Proveedor Quickfit N.º de proveedor MF31/2S
En stock
Cumple con las normas ISO 386. El termómetro de alcohol azul Quickfit™ con cono integral incluye un cono de vidrio esmerilado integral en el vástago que permite la conexión directa con el aparato Quickfit™ Jointed. Relleno con alcohol azul de alta visibilidad.
  • Incluye un cono de vidrio esmerilado integrado en el vástago que permite la conexión directa con el aparato Quickfit™
  • Relleno con alcohol azul de alta visibilidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 386
Incluye Cono integrado14/23
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 482 °F
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +250 °C