Learn More
Pyrex™ Aparato de determinación de arsénico QuickFit™
Código de producto. 11991578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11991578 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11991578 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1AD/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.30€
    147.72€ / paquete de 1
    Ahorro 26.58€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Fabricados con vidrio borosilicatado. El aparato para la determinación de arsénico Pyrex™ proporciona un método de análisis para la determinación de arsénico y antimonio.
  • Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
  • Este método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a los 538 nm o 5380 Å.
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a los 538 nm o 5380 Å.
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Aparato de determinación de arsénico