Learn More
Pyrex™ Tubo de entrada de flujo/aire en ángulo Quickfit™
Código de producto. 11372045
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño del cono unitSize
11372045 19/26 cada uno
11362045 14/23 cada uno
15577930 24/29 paquete de 5
3 options
Código de producto. 11372045
Marca: Pyrex™ MF15/2B/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cut to length with glassblower. Pyrex™ Quickfit™ Angled Air/Steam Inlet Tube includes a 90° bend and detachable screwthread connector for easy flexible tubing insertion.
Corte a medida con soplador de vidrio. El tubo de entrada de aire/vapor en ángulo Pyrex™ Quickfit™ incluye un pliegue de 90° y un conector de rosca extraíble para facilitar la inserción de tubos flexibles.
  • Con conector roscado de plástico desmontable para facilitar la fijación de los tubos flexible de 9 mm de calibre
  • El cono de vidrio esmerilado del tubo encaja en las tomas Quickfit™
  • El extremo inferior del tubo se deja plano para que el soplador de vidrio lo corte a medida y para aspiración por chorro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Longitud global (métrico) 150 mm
Para utilizar con Tubos de 9 mm de calibre
Cantidad de embalaje 1 unidad
Incluye Conector de rosca de plástico desmontable
Tamaño del cono 19/26
Ángulo del brazo 90°
Tipo de producto Tubo de entrada angulado