Learn More
Quetiapina, TRC
Código de producto. 30009176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009176 500 mg 500 miligramos
30004446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ509900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111974-69-7
Fórmula molecular C21 H25 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 383.51
Sinónimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, ethanol deriv., 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Ketipinor, Quetiapine, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etanol etoxi]etanol
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O2S/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1667
Porcentaje de pureza >95%