Learn More
Quetiapina Sulfóxido-d8, TRC
Código de producto. 30425491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425491 1 mg -
30413742 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5100321MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330238-38-4
Fórmula molecular C21H17D8N3O3S
Peso molecular (g/mol) 407.56
Sinónimo 2-[2-[4-(5-Oxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-(piperazinyl-d8)]ethoxy]ethanol
SMILES OCCOCCN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC=CC=C3[S+]([O-])C4=C2C=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine Sulfoxide-d8
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)28(26)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2/i9D2,10D2,11D2,12D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.2119