Learn More
N-óxido de sulfona de quetiapina (N,S,S-trióxido de quetiapina), Mikromol™
Código de producto. 30051672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051672 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051672 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1130.240025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de sulfona de quetiapina (N,S,S-trióxido de quetiapina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine Sulfone N-Oxide
CAS 2206606-97-3
Nombres de analitos o componentes Quetiapine Sulfone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N3 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quetiapine Sulfone N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O5S/c25-14-16-29-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)30(27,28)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
SMILES OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)(=O)c4ccccc24
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(11,11-dioxobenzo[b][1,4]benzotiazepin-6-il)-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 431.51
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1515 g/mol