Learn More
Sulfona de quetiapina, Mikromol™
Código de producto. 30051386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051386 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051386 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1130.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfona de quetiapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine Sulfone
CAS 329216-65-1
Nombres de analitos o componentes Quetiapine Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[2-[4-(5,5-Dioxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O4S/c25-14-16-28-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)29(26,27)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)(=O)c4ccccc24
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(11,11-dioxobenzo[b][1,4]benzotiazepin-6-il)piperazin-1-il]etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 415.51
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1566 g/mol