Learn More
Quetiapina N-óxido, TRC
Código de producto. 30008631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008631 1 mg 1 miligramo
30006632 5 mg 5 miligramos
30007682 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5100201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076199-40-0
Fórmula molecular C21 H25 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 399.51
Sinónimo 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Fumarate Imp. H (EP), Quetiapine N-Oxide
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-il-1-oxidopiperazina-1-ium-1-il)etanol etoxi]
SMILES OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1617
Porcentaje de pureza >95%