Learn More
Impureza de quetiapina-N, TRC
Código de producto. 17982505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982505 100 mg 100 miligramos
17974465 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ510015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1800291-86-4
Fórmula molecular C29 H41 N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 539.73
Sinónimo 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Fumarate Imp. N (EP)
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etoxi]etil]piperazina-1-il]etoxi]etanol
SMILES OCCOCCN1CCN(CCOCCN2CCN(CC2)C3=Nc4ccccc4Sc5ccccc35)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H41N5O3S/c35-20-24-37-23-19-32-11-9-31(10-12-32)17-21-36-22-18-33-13-15-34(16-14-33)29-25-5-1-3-7-27(25)38-28-8-4-2-6-26(28)30-29/h1-8,35H,9-24H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.293
Porcentaje de pureza >95%