Learn More
Sal de dihidrocloruro de impureza hidroxi-hidroxi-impureza de quetiapina, TRC
Código de producto. 30133762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133762 50 mg 50 miligramos
30135585 25 mg 25 miligramos
30009072 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ51001050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329218-14-6
Fórmula molecular C19 H21 N3 O S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 412.38
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride, Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt
Nombre IUPAC 2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3OS.2ClH/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19;;/h1-8,23H,9-14H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0939