Learn More
Hemifumarato de quetiapina, TRC
Código de producto. 17973305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973305 100 mg 100 miligramos
17904305 500 mg 500 miligramos
17971715 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ510000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111974-72-2
Fórmula molecular 2 C21 H25 N3 O2 S . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 883.09
Sinónimo Quetiapine Fumarate, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2E)-2-butenedioate (2:1), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, ethanol deriv., ICI 204636, Quetiapine fumarate, Quetiapine hemifumarate, Seroquel, ZD 5077, ZM 204636
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etanol]etanol; (E)-pero-2-ácido enedioico
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 882.3445
Porcentaje de pureza >95%