Learn More
quetiapina.hemifumarato, Lipomed
Descripción
Hemifumarato de quetiapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quetiapine fumarate |
| CAS | 111974-72-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Quetiapine fumarate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C21 H25 N3 O2 S . C4 H4 O4 |
| Sinónimo | Quetiapine Fumarate, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2 E)-2-butenedioate (2:1), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2 E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9 CI), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine, ethanol deriv., ICI 204636, Quetiapine fumarate, Quetiapine hemifumarate, Seroquel, ZD 5077, ZM 204636 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-benzo[b][1,4 ]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)etoxi]etanol; ácido (E)-but-2-enedioico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |