Learn More
quetiapina.hemifumarato, Lipomed
Código de producto. 30459403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459403 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459403 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMQUE1200FU10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Hemifumarato de quetiapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine fumarate
CAS 111974-72-2
Nombres de analitos o componentes Quetiapine fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C21 H25 N3 O2 S . C4 H4 O4
Sinónimo Quetiapine Fumarate, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2 E)-2-butenedioate (2:1), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2 E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9 CI), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine, ethanol deriv., ICI 204636, Quetiapine fumarate, Quetiapine hemifumarate, Seroquel, ZD 5077, ZM 204636
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4 ]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)etoxi]etanol; ácido (E)-but-2-enedioico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 883.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 882.3445 g/mol