Specifications
| Nombre del producto químico o material | Quetiapine hemifumarate |
| Punto de fusión | 172.0°C to 176.0°C |
| Color | Transparente incoloro a amarillo claro |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylformamide, slightly soluble in methanol,very slightly soluble, in ether, insoluble in ether and acetonitrile |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.54 |