Learn More
Fumarato de quetiapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quetiapine fumarate [1:1] |
| CAS | 773058-82-5 |
| Fórmula molecular | C25H29N3O6S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N3O2S.C4H4O4/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | C1CN(CCN1CCOCCO)C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42.C(=C/C(=O)O)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Fumarato de 2-(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il)etoxi)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 499.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.18 |