Learn More
Fumarato de quetiapina, LoGiCal
Código de producto. 30458503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458503 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458503 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1130.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine fumarate
CAS 111974-72-2
Nombres de analitos o componentes Quetiapine fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C21 H25 N3 O2 S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quetiapine Fumarate, Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2E)-2-butenedioate (2:1), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, ethanol deriv., ICI 204636, Quetiapine fumarate, Quetiapine hemifumarate, Seroquel, ZD 5077, ZM 204636
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Tipo de solución Neat
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)etoxi]etanol; ácido (E)-but-2-enedioico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 883.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 882.3445 g/mol