Learn More
Impureza del dímero de quetiapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quetiapine Dimer Impurity |
| CAS | 945668-94-0 |
| Fórmula molecular | C30 H24 N4 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11,11'-(1,4-piperazinediyl)bis-, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis[dibenzo[b,f][1,4]thiazepine], Quetiapine Fumarate Imp. D (EP), Quetiapine dimer impurity, Bis(dibenzothiazepinyl) piperazine, 1,4-Bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H24N4S2/c1-5-13-25-21(9-1)29(31-23-11-3-7-15-27(23)35-25)33-17-19-34(20-18-33)30-22-10-2-6-14-26(22)36-28-16-8-4-12-24(28)32-30/h1-16H,17-20H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzotiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 504.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.1442 |