Learn More
Fumarato de quetiapina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quetiapine-D8 hemifumarate |
| CAS | 1185247-12-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 2 C21 2H8 H17 N3 O2 S . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Quetiapine-D8 hemifumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/i2*9D2,10D2,11D2,12D2; |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)C1([2H])[2H].[2H]C5([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68)C5([2H])[2H].OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-il-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)etoxi]etanol; ácido (E)-but-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 899.18 |
| Mostrar más |