Learn More
Fumarato de quetiapina-d4, TRC
Código de producto. 30424760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30424760 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5100031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine-d4 Fumarate
CAS 1331636-50-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 D4 H21 N3 O2 S . C4 H4 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol-d4 (2E)-2-Butenedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O2S.C4H4O4/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/i13D2,15D2;
SMILES C(=CC(O)=O)C(O)=O.C(C(OCCO)([2H])[2H])(N1CCN(C=2C=3C(SC=4C(N2)=CC=CC4)=CC=CC3)CC1)([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)-1,1,2,2-tetradeuterio-etoxi]etanol; ácido but-2-enedioico
Peso molecular (g/mol) 503.60391
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.2028
Porcentaje de pureza >95