Learn More
Quetiapine-d4 fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16452039
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16452039 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16452039 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0031S
MedChemExpress Quetiapine D4 fumarate is the deuterium labeled Quetiapine fumarate. Quetiapine fumarate is a 5-HT receptors agonist and a dopamine receptor antagonist. Antidepressant and anxiolytic effects.
Quetiapine D4 fumarate is the deuterium labeled Quetiapine fumarate. Quetiapine fumarate is a 5-HT receptors agonist and a dopamine receptor antagonist. Antidepressant and anxiolytic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine-d4 fumarate
CAS 1287376-15-1
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C25H25D4N3O6S
Color Blanco
SMILES OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCN(CC1)CCN1C2=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C2C=CC=C4.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 503.6
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.6
Porcentaje de pureza 98.0%