Learn More
Quercitrin, TRC
Código de producto. 30137973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137973 50 mg 50 miligramos
30012213 10 mg 10 miligramos
30004951 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ50952050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 522-12-3
Fórmula molecular C21 H20 O11
Peso molecular (g/mol) 448.38
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, Quercitrin (7CI,8CI), 3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-α-L-rhamnoside, 3-O-α-L-Rhamnopyranosylquercetin, 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-rhamnoside, C.I. 75720, NSC 9221, Quercetin 3-O-rhamnoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnoside, Quercetin 3-O-α-rhamnopyranoside, Quercetin 3-O-α-rhamnoside, Quercetin 3-rhamnoside, Quercetin 3-α-L-rhamnoside, Quercetin 3-α-rhamnoside, Quercetin rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside, WA 17779
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxicromeno-4-uno
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercitrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1006
Porcentaje de pureza >95%