Learn More
Quercitrin, MedChemExpress
Código de producto. 16449076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449076 100 mg 100 miligramos
16418978 10 mg 10 miligramos
16411408 5 mg 5 miligramos
16404837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16449076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0418
MedChemExpress Quercitrin is a natural compound found in Tartary buckwheat with a potential anti-inflammation effect that is used to treat heart and vascular conditions.
Quercitrin is a natural compound found in Tartary buckwheat with a potential anti-inflammation effect that is used to treat heart and vascular conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercitrin
CAS 522-12-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O11
Cantidad 100 mg
Sinónimo Quercetin 3-rhamnoside
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (278.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 448.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.38
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation