Learn More
Quercetina hidratada, TRC
Código de producto. 30133416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133416 5 g 5 g
30004564 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5097035G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849061-97-8
Fórmula molecular C15H10O7 • x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 302.241802
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one Hydrate, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone Hydrate, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Hydrate, 3'-Hydroxykaempferol Hydrate, C.I. 75670 Hydrate, Corvitin Hydrate, Cyanidelonon 1522 Hydrate, Korvitin Hydrate, LDN 0052529 Hydrate, Lipoflavon Hydrate, Meletin Hydrate, NSC 57655 Hydrate, NSC 9219 Hydrate, Quercetin Hydrate, Quercetine Hydrate, Quercetol Hydrate, Quertin Hydrate, Quertine Hydrate, Sophoretin Hydrate, Xanthaurine Hydrate, 3,4',5,5',7-Pentahydroxy-flavone Hydrate
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; hidrato
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin Hydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0532