Learn More
Quercetina hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10614862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10614862 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10484375 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10604862 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10614862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174071000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 849061-97-8 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849061-97-8
Fórmula molecular C15H10O7
Peso molecular (g/mol) 302.24
Número MDL MFCD03847906
Clave InChI REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quercetin hydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, quercetinhydrate, quercetine sophoretin /, regid_for_cid_747934, regid_for_cid_16212154, 3,3;,4;,5,7-pentahydroxyflavon, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, hydrate
PubChem CID 16212154
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; hidrato
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2)=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material Quercetin hydrate
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 18, 242
Índice Merck 14, 8034
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine,,glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quercetin hydrate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Mention de danger
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.