Learn More
Dihidrato de quercetina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492468 25 g 25 g
11402478 100 g 100 g
11412478 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15807.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6151-25-3 | C15H14O9 | 338.27 g/mol
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el dihidrato de quercetina se usa como inhibidor de la proteína tirosina cinasa, de la ATPasa mitocondrial y como inhibidor de la fosfodiesterasa. Inhibe la actividad de la PI-3-quinasa e inhibe ligeramente la actividad de la PIP quinasa.
Solubilidad
Soluble en DMSO (68 mg/ml a 25 °C), ácido acético (1 mg/ml), álcali acuoso (1 mg/ml), agua (<1 a 25 °C) y etanol (21 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6151-25-3
Fórmula molecular C15H14O9
Peso molecular (g/mol) 338.27
Número MDL MFCD00149487
Clave InChI GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; dihidrato
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin Dihydrate
Punto de fusión 310°C to 315°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 317313
Índice Merck 14,8034
Información de solubilidad Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.28 (302.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one