Learn More
Quercetina-d3 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quercetin 2',5',6'-d3 |
| CAS | 263711-79-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H7 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(4,5-dihydroxyphenyl-2,3,6-d3)-3,5,7-trihydroxy- (9CI), [2',5',6'-D3]-Quercetin, Quercetin-d3, Quercetin-2',5',6'-D3, 2-(4,5-Dihydroxyphenyl-2,3,6-d3)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2)c([2H])c(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 3,5,7-trihidroxi-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihidroxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 305.25 |
| Mostrar más |