Learn More
Quercetina 7-O-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30012793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012793 2.5 mg 2.50 miligramo
30010703 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5095152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38934-20-2
Fórmula molecular C21H18O13
Peso molecular (g/mol) 478.36
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Quercetin 7-O-β-Glucuronide, Quercetin 7-Glucuronide;
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O13/c22-8-2-1-6(3-9(8)23)18-15(27)13(25)12-10(24)4-7(5-11(12)33-18)32-21-17(29)14(26)16(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14,16-17,19,21-24,26-29H,(H,30,31)/t14-,16-,17+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.0747