Learn More
Quercetina-3-O-Soforosídea, TRC
Código de producto. 30005692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005692 2.5 mg 2.50 miligramo
30004705 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5095402.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18609-17-1
Fórmula molecular C27 H30 O17
Peso molecular (g/mol) 626.517
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Baimaside, Q 6, Quercetin 3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside;Quercetin 3-OSophoroside;Quercetin 3-O-β-D-glucopyranosyl(1→2)-β-D-Glucopyranoside;Quercetin 3-β-D-Sophoroside, Quercetin 3-β-Sophoroside;Quercetin-3-O-β-D-Glucosyl-(2→1)-β-D-glucoside;
Nombre IUPAC 3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-2-(3,4-dihidroxifenilo)-5,7-dihidroxicromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin-3-O-Sophoroside
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30O17/c28-6-14-17(34)20(37)22(39)26(41-14)44-25-21(38)18(35)15(7-29)42-27(25)43-24-19(36)16-12(33)4-9(30)5-13(16)40-23(24)8-1-2-10(31)11(32)3-8/h1-5,14-15,17-18,20-22,25-35,37-39H,6-7H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,25-,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.148