Learn More
Quercetina 3,4'-Diglucósido, TRC
Código de producto. 17981935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981935 2.5 mg 2.50 miligramo
17903215 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5094802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29125-80-2
Fórmula molecular C27 H30 O17
Peso molecular (g/mol) 626.52
Sinónimo 3,4'-Di-β-D-glucopyranoside 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, Quercetin 3,4'-O-β-Diglucopyranoside, Quercetin 3,4'-O-β-Diglucoside, Quercetin 3,4'-Di-O-β-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-[3-hidroxi-4-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenil]-3-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxicromeno-4-una
SMILES OC[C@H]1OC(OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(OC5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin-3,4'-Di-O-Glucoside
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30O17/c28-6-14-17(33)20(36)22(38)26(42-14)41-12-2-1-8(3-10(12)31)24-25(19(35)16-11(32)4-9(30)5-13(16)40-24)44-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)43-27/h1-5,14-15,17-18,20-23,26-34,36-39H,6-7H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,23-,26?,27?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.1483