Learn More
Quercetina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320457 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320457 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16695000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quercetin
CAS 117-39-5
Nombres de analitos o componentes Quercetin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy- (7CI,8CI), Flavone, 3,4',5,5',7-pentahydroxy- (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3'-Hydroxykaempferol, C.I. 75670, Corvitin, Cyanidelonon 1522, Korvitin, LDN 0052529, Lipoflavon, Meletin, NSC 57655, NSC 9219, Quercetin, Quercetine, Quercetol, Quertin, Quertine, Sophoretin, Xanthaurine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 302.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0427 g/mol