Learn More
Acetato de Quensyl-1, TRC
Código de producto. 30135765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135765 100 mg 100 miligramos
30006662 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ509460100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47493-14-1
Fórmula molecular C20 H28 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 377.91
Sinónimo O-Acetylhydroxychloroquine
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentil-etilamino]acetato de etil
SMILES CCN(CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetylhydroxychloroquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28ClN3O2/c1-4-24(12-13-26-16(3)25)11-5-6-15(2)23-19-9-10-22-20-14-17(21)7-8-18(19)20/h7-10,14-15H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.187
Porcentaje de pureza >95%