Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extracción de métodos QuEChERS EN 15662
Código de producto. 17379822 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sales en bolsas
Sales en bolsas, tubos
Sales en bolsas, tubos, homogeneizadores de cerámica
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17379822 Sales en bolsas, tubos paquete de 50
17369822 Sales en bolsas, tubos, homogeneizadores de cerámica paquete de 50
17389822 Sales en bolsas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17379822 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S110ENKIT
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para el método EN 15662 para analizar matrices de muestras complejas en busca de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas mediante el método EN 15662. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz, lo que le permite realizar extracciones con confianza, y analizar muestras de frutas y verduras en busca de residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Hay disponibles tres formatos de kit de extracción diferentes para muestras de 10 g.
  • Sales de extracción en bolsas, sin tubos
  • Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL
  • Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL y homogeneizadores de cerámica
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método EN 15662?
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua restante de la muestra.
  • NaCl: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua residual de la muestra.
  • Citrato de trisodio: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • Citrato de disodio sesquihidrato: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para extraer componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra.
  • C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
  • GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de extracción de métodos QuEChERS EN 15662 para muestras de 10 g; 4 g de MgSO4 anhidro, 0,5 g de citrato de disodio, 1 g de citrato de trisodio, 1 g de NaCl en bolsas; tubos vacíos de 50 mL; 50/paq.
Tipo Kit de extracción QuEChERS
Incluye Sales en bolsas, tubos
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método EN 15662
Salt Composition 4 g de MgSO4 anhidro, 0,5 g de citrato de disodio, 1 g de citrato de trisodio, 1 g de NaCl
Tamaño de muestra Muestra de 10 g
Tamaño del tubo 50 mL