Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extracción de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Código de producto. 17339832 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sales en bolsas
Sales en bolsas, tubos
Sales en bolsas, tubos, homogeneizadores de cerámica
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17339832 Sales en bolsas, tubos, homogeneizadores de cerámica paquete de 50
17349832 Sales en bolsas, tubos paquete de 50
17359832 Sales en bolsas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17339832 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S115AOACCHKIT
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 para preparar muestras complejas para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas mediante el método AOAC 2007,01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Kits de extracción de métodos QuEChERS AOAC 2007,01
Extraiga analitos de interés de una muestra homogeneizada mediante sales de extracción. Utilice estos kits con muestras de 10 g o 15 g. Elija entre:
  • Sales de extracción en bolsas, sin tubos
  • Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL
  • Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL y homogeneizadores de cerámica
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE.
  • NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva.
  • C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
  • GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de extracción QuEChERS AOAC para muestras de 15 g; 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAc en bolsas; homogeneizadores de cerámica; tubos vacíos de 50 mL; 50/paq.
Tipo Kit de extracción QuEChERS
Incluye Sales en bolsas, tubos, homogeneizadores de cerámica
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01
Salt Composition 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAc
Tamaño de muestra Muestra de 15 g
Tamaño del tubo 50 mL