Learn More
Thermo Scientific™ Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Código de producto. 17399832 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de muestra:
Frutas y verduras con grasas y ceras
Frutas y verduras generales
Frutas y verduras pigmentadas
Frutas y verduras pigmentadas con grasa
Otros alimentos
Todos los tipos de alimentos
Tamaño del tubo:
2 mL
15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de muestra Tamaño del tubo unitSize
17399832 Frutas y verduras con grasas y ceras 15 mL paquete de 50
17369832 Todos los tipos de alimentos 15 mL paquete de 50
17329842 Frutas y verduras generales 15 mL paquete de 50
17399842 Otros alimentos 15 mL paquete de 50
17329852 Frutas y verduras pigmentadas 15 mL paquete de 50
17359852 Todos los tipos de alimentos 2 mL paquete de 100
17369852 Frutas y verduras con grasas y ceras 2 mL paquete de 100
17389852 Frutas y verduras generales 2 mL paquete de 100
17319862 Otros alimentos 2 mL paquete de 100
17329862 Frutas y verduras pigmentadas 2 mL paquete de 100
17349862 Frutas y verduras pigmentadas con grasa 2 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17399832 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S215FWAOACKIT
Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 para preparar muestras complejas para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método AOAC 2007.01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Estos kits utilizan la extracción en fase sólida dispersiva (dSPE) para purificar los sobrenadantes obtenidos durante la extracción. Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos de 2 mL y 15 mL precargados para las siguientes matrices: frutas y verduras generales, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras que contienen grasas y ceras y todos los demás tipos de alimentos.
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE.
  • NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva.
  • C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
  • GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de limpieza QuEChERS AOAC; 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 1200 mg de MgSO4 anhidro precargados en tubos de 15 mL; 50/paq.
Tipo Kit de limpieza QuEChERS
Incluye Sales en tubos precargados
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01
Salt Composition 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 1200 mg de MgSO4 anhidro
Tipo de muestra Frutas y verduras con grasas y ceras
Tamaño del tubo 15 mL