Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo IQ de ARN Qubit™
Código de producto. 15840538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
275 ensayos
75 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 275
paquete de 75
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15840538 75 ensayos paquete de 75
15850538 275 ensayos paquete de 275
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15840538 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q33221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    199.65€ / paquete de 75
    Ahorro 17.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una detección lista para su uso de la información de degradación de ARN con el kit y los patrones de ensayo de integridad y calidad (IQ) de ARN Qubit, que incluyen dos colorantes únicos para la unión de ARN grande y/o altamente estructurado y ARN pequeño y degradado. Juntos, estos colrantes permiten la detección de la calidad e integridad del ARN.
Determine de forma rápida y sencilla la degradación del ARN gracias al kit de ensayo de IQ de ARN Qubit y los patrones de IQ de ARN Qubit. La información de calidad e integridad (IQ) de ARN se evalúa mediante los dos colorantes únicos del kit de ensayo: un colorante que se une al ARN grande, o altamente estructurado, y un segundo colorante que se une selectivamente al ARN pequeño y degradado. Juntos, los colorantes permiten evaluar rápidamente la calidad e integridad de sus muestras de ARN, con los resultados presentados como un número de IQ de ARN y como un porcentaje calculado de ARN grande y pequeño en la muestra.
El kit de ensayo de integridad y calidad (IQ) de ARN Qubit proporciona un método rápido y sencillo para comprobar si una muestra de ARN se ha degradado utilizando un fluorímetro Qubit 4 o Qubit Flex. El ensayo de IQ de ARN utiliza dos colorantes exclusivos: uno que se une a ARN intacto de gran tamaño y/o altamente estructurado (ARNm, ARNt, ARNr) y otro que se une selectivamente a ARN pequeño y/o degradado. Si se utilizan a la vez, permiten evaluar rápidamente la calidad e integridad de una muestra de ARN.
Para su uso, simplemente añada sus muestras a la solución de trabajo de IQ de ARN y, a continuación, realice la medición en un fluorímetro Qubit 4 o Qubit Flex. Los resultados se presentan como un número de IQ de ARN (RNA IQ#) que indica la integridad y calidad de la muestra de ARN. Los resultados también se presentan como un porcentaje calculado de ARN grande y pequeño en la muestra. El n.º IQ de ARN es un valor de 1 a 10, similar a otras puntuaciones de calidad de ARN, donde un número pequeño indica que la muestra está compuesta principalmente de ARN pequeño y un número mayor indica que la muestra está compuesta principalmente de ARN grande o ARN con estructura terciaria.
Otras características del kit de ensayo de IQ de ARN Qubit incluyen:
• La estructura terciaria de 5S y ARNt une el colorante de ARN grande
• Precisión incluso en presencia de sales, proteínas, disolventes y reactivos de estabilización de ARN
• Señal estable durante 1 hora
Química basada en soluciones en línea con electroforesis
Los resultados del ensayo IQ de ARN se correlacionan bien con métodos electroforéticos. La diferencia principal entre el ensayo de IQ de ARN basado en la solución y las técnicas tradicionales basadas en electroforesis es la cantidad de tiempo que se tarda en determinar si una muestra de ARN se ha degradado. Se considera que los geles son fáciles de realizar, pero aún así llevan tiempo. Con los métodos basados en microfluídicos, no solo se tarda bastante tiempo en obtener resultados, sino que a menudo requieren procedimientos largos para preparar las muestras. Se sigue recomendando la electroforesis en gel o a base de microfluidos para obtener información sobre el tamaño de los fragmentos o la distribución del tamaño de la muestra de ARN.
Estándares del ensayo de IQ de ARN Qubit
Los estándares de ensayo de IQ de ARN Qubit están diseñados para su uso con el kit de ensayo de IQ de ARN Qubit. Se suministran cantidades suficientes del patrón de ARN pequeño y grande y/o estructurado para generar una curva patrón de IQ para hasta 500 muestras. Los estándares para IQ de ARN están diseñados para medir la degradación del ARN y no se pueden intercambiar con los patrones de otros ensayos de cuantificación de ARN, incluidos los kits de ensayo Qubit RNA HS, BR o XR.
Notas
• Los kits de ensayo de IQ de ARN Qubit están diseñados para funcionar con fluorímetros Qubit 4 y Qubit Flex
• El ensayo no está diseñado para su uso con fluorímetros Qubit, Qubit 2.0 o Qubit 3
•Utilice tubos para PCR de pared fina, transparentes y de 0,5 ml (n.º de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y 8 tiras de tubos de 200 µl (n.º referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Kit de ensayo de calidad e integridad (IQ) de ARN Qubit
Formato Kit
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (equipo) Fluorómetro Qubit 4, fluorómetro Qubit Flex
N.º de reacciones 75 ensayos
Línea de productos Qubit
Cantidad 75 ensayos
Condiciones de envío Hielo seco