Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de alta sensibilidad (HS), amplio rango (BR) y rango extendido (XR) de ARN Qubit™.
Código de producto. 10320093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
500 ensayos
ensayo:
Cuantificación de ARN, alta sensibilidad
Cuantificación de ARN, rango amplio
Cuantificación de ARN, rango extendido
Tamaño de la unidad:
1 set
500 ensayos
cada uno
paquete de 100
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad ensayo Tamaño de la unidad
10320093 500 ensayos Cuantificación de ARN, alta sensibilidad 500 ensayos
10174653 100 ensayos Cuantificación de ARN, rango amplio cada uno
10266793 500 ensayos Cuantificación de ARN, rango amplio cada uno
15810215 100 ensayos Cuantificación de ARN, rango extendido paquete de 100
15898627 500 ensayos Cuantificación de ARN, rango extendido paquete de 500
10034622 100 ensayos Cuantificación de ARN, alta sensibilidad 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10320093 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q32855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    408.65€ / 500 tests
    Ahorro 66.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Fluorímetro Qubit 2.0 y tubos de 500 μl de pared fina para PCR
Los kits permiten la detección rápida y sensible de ARN de baja y alta abundancia y pueden distinguir entre ARN y ADN, proteínas y nucleótidos libres.
Obtenga una cuantificación exacta y precisa del ARN con los kits de ensayo de ARN HS, BR y XR Qubit. Estos kits de cuantificación de ARN permiten la detección rápida y selectiva de muestras de ADN de baja y alta abundancia, y pueden distinguir ARN de ADN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Los kits de ensayo de ARN de Qubit HS, BR y XR, diseñados para su uso con fluorímetros de Qubit, son altamente selectivos para ARN sobre ADN, proteínas y nucleótidos libres. Todos los kits proporcionan soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (ARN) prediluidas. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración con un fluorímetro de Qubit.
Kit de ensayos de ARN HS QBit
El kit de ensayo de ARN HS QBit (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro QBit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de baja abundancia.  Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 0,2 a 200 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 200 ng.
Kit de ensayos de ARN BR de Qubit
El kit de ensayo de ARN BR de Qubit (gama amplia), cuando se utiliza con el fluorómetro de Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN.  Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 0,5 a 1200 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 10 a 1200 ng.
Kit de ensayos de ARN XR de Qubit
El kit de ensayo de ARN XR de Qubit (gama ampliada), diseñada para su uso con los fluorímetros Qubit 4 y Qubit Flex, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 5 a 20 000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 100 a 20 000 ng.
Notas
• Los kits de ensayo HS y BR de ARN de Qubit se pueden utilizar con cualquier fluorímetro Qubit
• Los kits de ensayo XR de ARN de Qubit están diseñados para utilizarse únicamente con fluorímetros Qubit 4 o Qubit Flex
• Utilícelos con tubos para PCR de pared fina, transparentes y de 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Cuantificación de ARN, alta sensibilidad
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 644/673
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro Qubit
N.º de reacciones 500 reacciones
Intervalo de cuantificación 4-200 ng
Línea de productos Quant-iT, Qubit
Cantidad 500 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente