Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de amplio rango (BR) de proteínas y proteínas de Qubit™
Click to view available options
ensayo:
Ensayo Qubit de proteínas
Ensayo de rango amplio de proteínas Qubit
Intervalo de cuantificación:
12,5 µg/ml a 5 mg/ml
De 0,1 a 20 mg/ml
Suficiente para:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
100 unidades
paquete de 500
Descripción
Cuantifique las proteínas de forma rápida y precisa con dos kits únicos de cuantificación de proteínas Qubit: el ensayo de proteínas Qubit, que cuantifica de 12,5 μg/ml a 5 mg/ml de proteínas, y el kit de ensayo de proteínas Qubit BR, que cuantifica de 0,1 a 20 mg/ml de proteínas. Ambos ensayos son compatibles con muchos contaminantes comunes, lo que reduce los reactivos, las sales y los ácidos nucleicos. El kit de ensayo de proteínas BR también es tolerante a detergentes.
Kit de ensayo de proteínas Qubit
El kit de ensayo de proteínas Qubit está diseñado específicamente para su uso con cualquier fluorímetro Qubit. Con entre 1 y 20 µl de la muestra, este ensayo puede cuantificar muestras de entre 12,5 µg/ml y 5 mg/ml y presenta una baja variación entre proteínas.
El kit de ensayo de proteínas Qubit es altamente selectivo para proteínas y también altamente preciso en presencia de reactivos reductores, pero no en presencia de grandes cantidades de detergente. Los contaminantes habituales que no son detergentes, como agentes reductores (p. ej., DTT, β-mercaptoetanol), sales, nucleótidos libres, aminoácidos, disolventes y ADN, se toleran bien en el ensayo. Para otros contaminantes, se requieren leves modificaciones del protocolo.
El kit proporciona soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (BSA) prediluidas. Basta con diluir el reactivo con el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración.
¿Qué producto elegir para la cuantificación de proteínas fluorométricas?
• De 1 a 20 muestras: utilice este kit de ensayo de proteínas Qubit con el fluorímetro Qubit
• De 20 a 2000 muestras: utilice el kit de ensayo de proteínas Quant-iT con un lector de microplacas
Kit de ensayo BR de proteínas Qubit
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit proporciona un método rápido, fácil y fiable para determinar la concentración de proteínas purificadas, lisados, suero, plasma o mezclas de proteínas complejas mediante un fluorímetro Qubit 4. Este kit de proteínas puede proporcionar una cuantificación precisa de proteínas en un amplio intervalo (de 0,1 a 20 mg/ml), lo que permite utilizar la mayoría de las muestras de forma ordenada (sin diluir) y eliminar los pasos de dilución y la elaboración de suposiciones que acompañan a los métodos tradicionales de cuantificación de proteínas. El ensayo es compatible con muchos contaminantes comunes, como detergentes, reactivos reductores (p. ej., DTT, β-mercaptoetanol), sales y ácidos nucleicos.
Entre las características clave del kit de ensayo BR de proteínas de Qubit se incluyen:
• Amplio intervalo dinámico: de 0,1 a 20 mg/ml, medición de muestras sin dilución
• Curva de patrón de dos puntos: elimine la preparación de patrones que requiere mucho tiempo
• Determinación de concentración automática: reciba la concentración de proteínas instantáneamente, sin necesidad de realizar cálculos fuera de línea
• Compatible: en presencia de reactivos de reducción, detergentes y otros componentes comunes de tampón
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit incluye dos patrones de calibración, tampón de ensayo BR de proteínas y reactivo para el ensayo BR de proteínas. Simplemente añada 150–160 µl de tampón de ensayo BR de proteínas a 10 o 20 µl de su muestra, seguido de 30 µl de reactivo de ensayo BR de proteínas. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, inserte la muestra en un instrumento Qubit 4 y lea la concentración.
Notas
• El kit de ensayo de proteínas Qubit se puede utilizar con fluorímetros Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 y Qubit 4
• El kit de ensayo BR de proteínas Qubit es un ensayo basado en fluorescencia diseñado para su uso únicamente con el fluorímetro Qubit 4
• Tubos para PCR transparentes de pared fina de 500 µl (n.º de cat. Q32856), pero no se incluyen en los kits de ensayo BR y de proteínas
El kit de ensayo de proteínas Qubit está diseñado específicamente para su uso con cualquier fluorímetro Qubit. Con entre 1 y 20 µl de la muestra, este ensayo puede cuantificar muestras de entre 12,5 µg/ml y 5 mg/ml y presenta una baja variación entre proteínas.
El kit de ensayo de proteínas Qubit es altamente selectivo para proteínas y también altamente preciso en presencia de reactivos reductores, pero no en presencia de grandes cantidades de detergente. Los contaminantes habituales que no son detergentes, como agentes reductores (p. ej., DTT, β-mercaptoetanol), sales, nucleótidos libres, aminoácidos, disolventes y ADN, se toleran bien en el ensayo. Para otros contaminantes, se requieren leves modificaciones del protocolo.
El kit proporciona soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (BSA) prediluidas. Basta con diluir el reactivo con el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración.
¿Qué producto elegir para la cuantificación de proteínas fluorométricas?
• De 1 a 20 muestras: utilice este kit de ensayo de proteínas Qubit con el fluorímetro Qubit
• De 20 a 2000 muestras: utilice el kit de ensayo de proteínas Quant-iT con un lector de microplacas
Kit de ensayo BR de proteínas Qubit
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit proporciona un método rápido, fácil y fiable para determinar la concentración de proteínas purificadas, lisados, suero, plasma o mezclas de proteínas complejas mediante un fluorímetro Qubit 4. Este kit de proteínas puede proporcionar una cuantificación precisa de proteínas en un amplio intervalo (de 0,1 a 20 mg/ml), lo que permite utilizar la mayoría de las muestras de forma ordenada (sin diluir) y eliminar los pasos de dilución y la elaboración de suposiciones que acompañan a los métodos tradicionales de cuantificación de proteínas. El ensayo es compatible con muchos contaminantes comunes, como detergentes, reactivos reductores (p. ej., DTT, β-mercaptoetanol), sales y ácidos nucleicos.
Entre las características clave del kit de ensayo BR de proteínas de Qubit se incluyen:
• Amplio intervalo dinámico: de 0,1 a 20 mg/ml, medición de muestras sin dilución
• Curva de patrón de dos puntos: elimine la preparación de patrones que requiere mucho tiempo
• Determinación de concentración automática: reciba la concentración de proteínas instantáneamente, sin necesidad de realizar cálculos fuera de línea
• Compatible: en presencia de reactivos de reducción, detergentes y otros componentes comunes de tampón
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit incluye dos patrones de calibración, tampón de ensayo BR de proteínas y reactivo para el ensayo BR de proteínas. Simplemente añada 150–160 µl de tampón de ensayo BR de proteínas a 10 o 20 µl de su muestra, seguido de 30 µl de reactivo de ensayo BR de proteínas. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, inserte la muestra en un instrumento Qubit 4 y lea la concentración.
Notas
• El kit de ensayo de proteínas Qubit se puede utilizar con fluorímetros Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 y Qubit 4
• El kit de ensayo BR de proteínas Qubit es un ensayo basado en fluorescencia diseñado para su uso únicamente con el fluorímetro Qubit 4
• Tubos para PCR transparentes de pared fina de 500 µl (n.º de cat. Q32856), pero no se incluyen en los kits de ensayo BR y de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Características ecológicas | Menos residuos |
| ensayo | Ensayo de rango amplio de proteínas Qubit |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Línea de productos | Qubit |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de proteína BR |
| Suficiente para | 500 reacciones |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro Qubit 4 |
| Intervalo de cuantificación | De 0,1 a 20 mg/ml |
| Cantidad | 400 ensayos |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |