Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de amplio rango (BR) de proteínas y proteínas de Qubit™
Código de producto. 17215384 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
ensayo:
Ensayo Qubit de proteínas
Ensayo de rango amplio de proteínas Qubit
Intervalo de cuantificación:
12,5 µg/ml a 5 mg/ml
De 0,1 a 20 mg/ml
Suficiente para:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
100 unidades
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. ensayo Intervalo de cuantificación Suficiente para Tamaño de la unidad
17215384 Ensayo de rango amplio de proteínas Qubit De 0,1 a 20 mg/ml 100 reacciones 100 unidades
10543343 Ensayo Qubit de proteínas 12,5 µg/ml a 5 mg/ml 100 reacciones 1 set
10788713 Ensayo Qubit de proteínas 12,5 µg/ml a 5 mg/ml 500 reacciones 1 set
17285996 Ensayo de rango amplio de proteínas Qubit De 0,1 a 20 mg/ml 500 reacciones paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17215384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A50668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    129.65€ / paquete de 100
    Ahorro 12.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Consiga una detección sensible de proteínas y una variación baja entre proteínas con los kits de ensayo BR de proteína y proteína Qubit para ensayos de cuantificación de proteínas basados en fluorescencia.
Cuantifique las proteínas de forma rápida y precisa con dos kits únicos de cuantificación de proteínas Qubit: el ensayo de proteínas Qubit, que cuantifica de 12,5 μg/ml a 5 mg/ml de proteínas, y el kit de ensayo de proteínas Qubit BR, que cuantifica de 0,1 a 20 mg/ml de proteínas. Ambos ensayos son compatibles con muchos contaminantes comunes, lo que reduce los reactivos, las sales y los ácidos nucleicos. El kit de ensayo de proteínas BR también es tolerante a detergentes.
Kit de ensayo de proteínas Qubit
El kit de ensayo de proteínas Qubit está diseñado específicamente para su uso con cualquier fluorímetro Qubit. Con entre 1 y 20 µl de la muestra, este ensayo puede cuantificar muestras de entre 12,5 µg/ml y 5 mg/ml y presenta una baja variación entre proteínas.
El kit de ensayo de proteínas Qubit es altamente selectivo para proteínas y también altamente preciso en presencia de reactivos reductores, pero no en presencia de grandes cantidades de detergente. Los contaminantes habituales que no son detergentes, como agentes reductores (p. ej., DTT, β-mercaptoetanol), sales, nucleótidos libres, aminoácidos, disolventes y ADN, se toleran bien en el ensayo. Para otros contaminantes, se requieren leves modificaciones del protocolo.
El kit proporciona soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (BSA) prediluidas. Basta con diluir el reactivo con el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración.
¿Qué producto elegir para la cuantificación de proteínas fluorométricas?
• De 1 a 20 muestras: utilice este kit de ensayo de proteínas Qubit con el fluorímetro Qubit
• De 20 a 2000 muestras: utilice el kit de ensayo de proteínas Quant-iT con un lector de microplacas
Kit de ensayo BR de proteínas Qubit
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit proporciona un método rápido, fácil y fiable para determinar la concentración de proteínas purificadas, lisados, suero, plasma o mezclas de proteínas complejas mediante un fluorímetro Qubit 4. Este kit de proteínas puede proporcionar una cuantificación precisa de proteínas en un amplio intervalo (de 0,1 a 20 mg/ml), lo que permite utilizar la mayoría de las muestras de forma ordenada (sin diluir) y eliminar los pasos de dilución y la elaboración de suposiciones que acompañan a los métodos tradicionales de cuantificación de proteínas. El ensayo es compatible con muchos contaminantes comunes, como detergentes, reactivos reductores (p. ej., DTT, β-mercaptoetanol), sales y ácidos nucleicos.
Entre las características clave del kit de ensayo BR de proteínas de Qubit se incluyen:
• Amplio intervalo dinámico: de 0,1 a 20 mg/ml, medición de muestras sin dilución
• Curva de patrón de dos puntos: elimine la preparación de patrones que requiere mucho tiempo
• Determinación de concentración automática: reciba la concentración de proteínas instantáneamente, sin necesidad de realizar cálculos fuera de línea
• Compatible: en presencia de reactivos de reducción, detergentes y otros componentes comunes de tampón
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit incluye dos patrones de calibración, tampón de ensayo BR de proteínas y reactivo para el ensayo BR de proteínas. Simplemente añada 150–160 µl de tampón de ensayo BR de proteínas a 10 o 20 µl de su muestra, seguido de 30 µl de reactivo de ensayo BR de proteínas. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, inserte la muestra en un instrumento Qubit 4 y lea la concentración.
Notas
• El kit de ensayo de proteínas Qubit se puede utilizar con fluorímetros Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 y Qubit 4
• El kit de ensayo BR de proteínas Qubit es un ensayo basado en fluorescencia diseñado para su uso únicamente con el fluorímetro Qubit 4
• Tubos para PCR transparentes de pared fina de 500 µl (n.º de cat. Q32856), pero no se incluyen en los kits de ensayo BR y de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Ensayo de rango amplio de proteínas Qubit
Método de detección Fluorescencia
Línea de productos Qubit
Tipo de producto Kit de ensayo de proteína BR
Suficiente para 100 reacciones
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro Qubit 4
Intervalo de cuantificación De 0,1 a 20 mg/ml
Cantidad 100 ensayos
Condiciones de envío Hielo húmedo