Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometers and Starter Kits
Código de producto. 16488283
Change view
Click to view available options
Tipo:
Fluorímetro
Kit básico NGS
Kit básico de cuantificación
Garantía:
Standard Warranty
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Garantía unitSize
16488283 Kit básico NGS Standard Warranty cada uno
16478283 Fluorímetro Standard Warranty cada uno
16498283 Kit básico de cuantificación Standard Warranty cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488283 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q45893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Experience accurate, specific, and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin with the Qubit Flex Fluorometer. Measure up to eight samples simultaneously using Qubit assay kits for reproducible results in seconds.
The Qubit Flex Fluorometer is designed for highly accurate and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. This benchtop fluorometer offers the flexibility to directly measure the fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results. The fluorometer has a large screen and intuitive user interface, making it easy to select and run your desired assay with results displayed in just a few seconds.
Kit de inicio de cuantificación Qubit Flex (n.º de cat. Q45894) incluye:
• Fluorímetro Qubit Flex (n.º de cat. Q33326)
• Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex (125 tiras) (n.º de cat. Q33252)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADN bicatenario Qubit 1X, 100 ensayos (n.º de Q33230)
• Kit de ensayo de ARN HS Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. cat. Q32852)
• Kit de ensayo BR de ARN Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q10210)
• Kit de ensayo de proteínas Qubit, 100 ensayos (n.º de de cat. Q33211)
• Kit de ensayo de verificación del sistema Qubit Flex (n.º de cat. Q33254)
• Depósitos Qubit Flex (100 depósitos) (n.º de cat. Q33253)
• Adaptador Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• La experiencia educativa digital Qubit Flex SmartStart: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, utilizar y mantener su instrumento.
• Garantía ampliada de tres años: si su instrumento necesita una reparación, le enviaremos un recambio reparado certificado en fábrica
Kit de inicio Qubit Flex NGS (secuenciación de última generación) (n.º de cat. Q45893) incluye:
• Fluorímetro Qubit Flex (n.º de cat. Q33326)
• Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex (125 tiras) (n.º Q33252)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Qubit 1x, 500 ensayos (n.º de cat. de cat. Q33231)
• Depósitos de ensayo Qubit Flex (100 depósitos) (n.º de cat. Q33253)
• Llave WiFi (n.º de cat. de cat. A26774)
• La experiencia educativa digital Qubit Flex SmartStart: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, utilizar y mantener su instrumento.
• Garantía ampliada de tres años: si su instrumento necesita una reparación, le enviaremos un recambio reparado certificado en fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Qubit Flex Fluorometers include:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Qubit Flex Quantitation Starter Kits include:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33265)
•Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852)
•Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210)
•Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211)
•Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254)
•Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit includes:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231)
•Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Volumen de muestra De 1 to 20 μl
Incluye Fluorímetro Qubit™ Flex, cable de alimentación Qubit™ Flex, llave de Wi-Fi, kit de ensayo Qubit™ ADNbc 1X HS, tiras de tubos de ensayo Qubit™ Flex
Excitation Wavelength LED azul (máx. 460-480 nm), LED rojo (máx. 620-640 nm)
Línea de productos Qubit
Tipo Kit básico NGS
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de microARN, cuantificación de proteínas
Cantidad 1 kit
Garantía Standard Warranty
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.