Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube Strips
Código de producto. 17825247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17825247 120 tiras paquete de 120
1 options
Código de producto. 17825247 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q32893
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Invitrogen Qubit Flex Pyrogen Free Tube Strips are clear 8 x 200-μL thin-walled tubes with attached flat caps.
Invitrogen™ Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube Strips are clear, thin-walled 8 x 200-μL tube strips with attached flat caps for use with the Qubit Flex Fluorometer. These tube strips are designed to be used with the Qubit Endotoxin Detection Assay Kit (Cat. No. Q32891) and the Qubit NGS Library Quantification Assay Kit (Cat. No. Q34250).
Notes
  • For DNA, RNA, and protein quantification use Qubit Flex Assay Tube Strips (Cat. No. Q33252).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Assay Tube Strip
Cantidad 120 tiras
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro Qubit Flex