Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayos de ADNds Qubit™ de ensayo
Beschreibung
Beinhaltet
HS Assay Kit
Obtenga una cuantificación exacta y precisa del ADNbc con los kits de ensayo Qubit de ADNbc HS (alta sensibilidad) y de ADNbc BR (gama amplia) de Qubit. Estos kits de cuantificación de ADNbc permiten la detección rápida y selectiva de muestras de ADN de baja y alta abundancia, y pueden distinguir ADNbc de ADNmc, ARN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Kit de ensayos de ADNbc HS QBit
El kit de ensayos de ADNbc HS QBit (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro QBit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN sensibles. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 0,005 a 120 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 0,1 a 120 ng.
Kit de ensayos de ADNbc BR de Qubit
El kit de ensayos de ADNbc BR de Qubit (gama amplia), cuando se utiliza con el fluorímetro de Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 0,2 a 2000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 2000 ng.
Notas
• Los kits de ensayo Qubit dsDNA HS y BR se pueden utilizar con cualquier fluorímetro Qubit
• Utilícelo con tubos para PCR de pared fina, transparentes y 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Spezifikation
Spezifikation
| ensayo | Cuantificación de ADNds, alta sensibilidad |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Excitación/emisión | 510/527 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro Qubit |
| N.º de reacciones | 100 reacciones |
| Intervalo de cuantificación | 0,1-120 ng |
| Línea de productos | Qubit |
| Cantidad | 100 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.