Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 System Verification Assay Kit
Código de producto. 16213001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 ensayos
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16213001 50 ensayos 50 reacciones
1 options
Código de producto. 16213001 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q33237
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de ensayo 4 System Verification Quibit™ está diseñado específicamente para su uso con el fluorímetro Qubit™ 4.
  • Ensayo rápido, fácil de usar y basado en reactivos que comprueba el rendimiento del fluorímetro Qubit™ 4
  • Proporciona suficientes reactivos para realizar hasta 50 ensayos
  • El kit de ensayo de verificación del sistema Qubit™ 4 solo se puede utilizar con el fluorímetro Qubit™ 4.
  • El kit incluye:
    • Solución de reactivo en blanco
    • Reactivo fluorescente verde: diseñado para probar la excitación azul (LED de 470 nm; filtro de excitación de 430 a 495 nm) y la detección de fluorescencia verde (filtro de emisión de 510 a 580 nm) en el fluorímetro
    • Reactivo fluorescente rojo: diseñado para probar la excitación roja (LED de 635 nm; filtro de excitación de 600 a 645 nm) y la detección de fluorescencia roja (filtro de emisión de 665 a 720 nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Qubit
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo Kit de ensayo de verificación del sistema
Cantidad 50 ensayos
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro Qubit 4